Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Hopkins Vaccine Tubes
Codice prodotto. 11778153
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11778153 10 mL pezzi 12
1 options
Codice prodotto. 11778153
Marca: DWK Life Sciences 4522510
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used to standardize vaccines
  • Stem is graduated at 0.01 mL to 0.05 mL in 0.01 mL subdivisions
  • Body, at 1, 5 and 10mL
  • Scale and legend are durable white ceramic enamel
  • 10mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Monouso Reusable
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con Used to standardize vaccines
Tolleranza ±0.2mL
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 119 mm
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduazioni 0.01 to 0.05 mL in 0.01 mL increments
Product Type Vaccine Tube
RCF max 2980 x g