Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga a fondo conico in vetro: Capacità 10 ml
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Sì
Materiale:
Borosilicate Glass
Heavy-duty Kimax Glass
Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 125
pezzi 6
Descrizione
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Specifica
Specifica
| Calibrazione | To contain |
| Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
| Materiale chiusura | Glass |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Numero stopper | 13 |
| Tolleranza | 0 to 0.2mL in ±0.05mL, >0.2 to 1mL in ±0.15mL, >1 to 3mL in ±0.1mL, >3mL in ±0.2mL |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 117 mm |
| Vedi altri risultati |