Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga a fondo conico in vetro: Capacità 10 ml
Codice prodotto. 11835801
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Materiale:
Borosilicate Glass
Heavy-duty Kimax Glass
Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 125
pezzi 6
Codice prodotto. 11835801
Marca: DWK Life Sciences 4520010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
  • With conical shaped bottom
  • Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione To contain
Certificazione/Conformità USP, ASTM E 438
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Monouso Reusable
Materiale Heavy-duty Kimax Glass
Materiale rivestimento interno Rubber
Dimensioni filo 15-415
Tolleranza 0 to 0.2mL in ±0.05mL, >0.2 to 1mL in ±0.1mL, >1 to 3mL in ±0.15mL, >3 in ±0.2mL
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 116 mm
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduazioni 0.1 mL
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 2980 x g