Learn More
DWK Life Sciences Provette per centrifuga a fondo conico in vetro: Capacità 10 ml
Click to view available options
Monouso:
Reusable
Sì
Materiale:
Borosilicate Glass
Heavy-duty Kimax Glass
Vetro borosilicato
Lunghezza (sistema metrico):
108 mm
114 mm
116 mm
117 mm
Tipo di chiusura:
Not Included
Screw Cap
Conditionnement:
pezzi 12
pezzi 125
pezzi 6
Description
Provette idonee alla centrifugazione fino a 2980 RCF. Le provette per centrifuga a fondo conico in vetro KIMAX™ sono incapsulate con plastica termoretraibile in vassoi modulari per l'igiene e la sicurezza. Prodotte in vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili a espansione 51.
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Spécification
Spécification
| Calibrazione | TC (per contenere) |
| Certificazione/Conformità | USP, ASTM E 438 |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tolleranza | Da 0 a 0.2 ml in ±0.05 ml |
| Forma | Conico |
| Lunghezza (sistema metrico) | 108 mm |
| Forma del fondo | Profilo conico |
| Tipo di chiusura | Not Included |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu