Learn More
DWK Life Sciences Becher KIMAX™ per impieghi gravosi
Codice prodotto. 11710704
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Non è consigliato l'uso su piastre riscaldanti con gradienti termici o in assenza di agitazione.
Codice prodotto. 11710704
Marca: DWK Life Sciences 140052000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non è consigliato l'uso su piastre riscaldanti con gradienti termici o in assenza di agitazione.
La solida realizzazione ne prolunga la durata
Heavy construction prolongs life
  • With pouring spout
  • With marking spot
  • Have white graduations for approximating volume
  • Accurate to ±5%
  • Thick, uniform walls with extra wall thickness in tooled top rim
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo II di ASTM™ E 960.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±5%
Capacità (sistema imperiale) 67.62 oz.
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.11 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 13 cm
Capacità (sistema metrico) 2000 ml
Materiale Vetro borosilicato (tipo 1)
Da utilizzare con (applicazione) Per una maggiore resistenza meccanica e durata, maggiore sicurezza per l'uso in condizioni estreme come lavaggio meccanizzato e manipolazione aggressiva
Intervallo di graduazione Da 200 a 1800 ml
Altezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Altezza (sistema metrico) 19 cm
Include Beccuccio
Incrementi 200 ml
Tipo di etichetta Marcatura in finitura opaca
Quantità Confezione da 4
Tipo Becher
Monouso Reusable
Graduated
Certificazione/Conformità ASTM E960, ASTM E438, USP Type I
Scale Doppia graduazione bianca