Learn More
DWK Life Sciences Becher KIMAX™ per impieghi gravosi
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Heavy construction prolongs life
- With pouring spout
- With marking spot
- Have white graduations for approximating volume
- Accurate to ±5%
- Thick, uniform walls with extra wall thickness in tooled top rim
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo II di ASTM™ E 960.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±5% |
| Capacità (sistema imperiale) | 13.52 once |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 3.03 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7.7 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 400 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato (tipo 1) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per una maggiore resistenza meccanica e durata, maggiore sicurezza per l'uso in condizioni estreme come lavaggio meccanizzato e manipolazione aggressiva |
| Intervallo di graduazione | Da 25 a 325 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.48 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11.4 cm |
| Vedi altri risultati |