Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Borosilicate Glass Tubes with Plain End and Marking Spot
Codice prodotto. p-197097
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
Capacità (sistema metrico):
4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 720
Codice prodotto. 15298056
Marca: DWK Life Sciences 450481075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With durable white ceramic marking spot
  • Fire-polished top rim
  • Uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Culture tubes made from KG-33 glass feature fire-polished top rim and uniform wall thickness for maximum heat transfer and chemical resistance
  • Designed from ASTM™ specification E982, Type IV requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, Type IV
Tipo di design Plain
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di etichetta Marking Spot
Diametro (sistema metrico) 10 mm