Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Tissue Grinders with Safety-coated Tube
Click to view available options
Capacità:
0.1 oz., 3mL
0.16 oz., 5mL
0.59 oz., 15mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beschreibung
Autoclavable transparent coating
- With glass pestle
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema imperiale) | 0.16 oz. |
| Tolleranza (sistema imperiale) | 0.004 to 0.006 in. |
| Tolleranza (sistema metrico) | 0.1 to 0.15mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8mm |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.31 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza albero (sistema imperiale) | 8.66 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) tubo | 5.9 in. |
| Lunghezza albero (sistema metrico) | 220mm |
| Lunghezza (sistema metrico) tubo | 150mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur