Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Tissue Grinders with Safety-coated Tube
Codice prodotto. p-155586
Click to view available options
Capacità:
0.1 oz., 3mL
0.16 oz., 5mL
0.59 oz., 15mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11808512
Marca: DWK Life Sciences 8854600023
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Autoclavable transparent coating
  • With glass pestle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.59 oz.
Tolleranza (sistema imperiale) 0.004 to 0.006 in.
Tolleranza (sistema metrico) 0.1 to 0.15mm
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) albero 10mm
Diametro (sistema imperiale) albero 0.39 in.
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza albero (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 6.88 in.
Lunghezza albero (sistema metrico) 278mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 175mm
Materiale Glass
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.98 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 25mm
Capacità 0.59 oz., 15mL
Size 23