Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali Kontes™ Duall™
Codice prodotto. p-155546
Click to view available options
Capacità:
0.03 once, 1 ml
0.1 once, 3 ml
Include:
Pestello e provetta in vetro smerigliato
Size:
20
21
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11854005
Marca: DWK Life Sciences 8854500020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Combined conical and cylindrical surfaces improve grinding efficiency
  • Azionabile da motorino
  • Scelta tra provette in vetro smerigliato o liscio con pestello in PTFE inserito nello stelo in acciaio inox
  • Le provette e i pestelli intercambiabili hanno una tolleranza di 0.004 - 0.006 pollici (0.10 - 0.15 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.03 once
Tolleranza (sistema imperiale) 0.004 to 0.006 in.
Tolleranza (sistema metrico) Da 0.1 a 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) albero 6 mm
Diametro (sistema imperiale) albero 0.23 in.
Capacità (sistema metrico) 1 ml
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per tessuti connettivi quali muscoli, cuore e polmoni
Include Pestello e provetta in vetro smerigliato
Lunghezza albero (sistema imperiale) 6.1 in.
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 3.14 in.
Lunghezza albero (sistema metrico) 155 mm
Lunghezza (sistema metrico) tubo 80 mm
Diametro provetta esterno (sistema imperiale) 0.51 in.
Diametro provetta esterno (sistema metrico) 13 mm
Capacità 0.03 once, 1 ml
Size 20