Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Codice prodotto. 11762354
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Capacità della colonna:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Quantità:
10/Cs.
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11762354
Marca: DWK Life Sciences 4204001010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
  • Durable borosilicate glass
  • With flow adapters
  • Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
  • Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
  • Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
  • Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
  • Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
  • Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Con tappo Yes
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media
Quantità 10/Cs.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Tipo Economy Chromatography Column
Pressione max 14.5 psi
Dimensione del poro 20 μm
Capacità della colonna 8 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass Type I Class A
Support Material HDPE
Tipi di connettore Male luer lock
Area intersezionale 0.79cm3
Metodo di sterilizzazione 2N NaOH or 100% Ethanol