Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn™ Economy Columns
Codice prodotto. 11782354
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Capacità della colonna:
4 mL
8 mL
16 mL
24 mL
40 mL
Quantità:
10/Cs.
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11782354
Marca: DWK Life Sciences 4204001030
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for use with FPLC™ systems, peristaltic pumps, or gravity flow to 15psi
Use columns with ion-exchange, affinity, gel filtration, and hydrophobic interaction media.
  • Durable borosilicate glass
  • With flow adapters
  • Precision-ground column ends form positive seals with endcaps so they don't leak or “creep” under pressure
  • Threaded, easy to remove reservoir cap won't pop off under pressure
  • Reservoir accepts accessory funnels and glass reservoirs
  • Luer-Lock polypropylene inlet and outlet fittings
  • Bed support has a 20μm polyethylene disc that retains most media for low-pressure aqueous chromatography
  • Columns accept flow adapters for adjusting Flex-Column bed height (order adapters separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Con tappo Yes
Da utilizzare con (applicazione) Ion exchange, affinity, gel filtration and hydrophobic interaction media
Quantità 10/Cs.
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 0 to 50°C
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Tipo Economy Chromatography Column
Pressione max 14.5 psi
Dimensione del poro 20 μm
Capacità della colonna 24 mL
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Materiale Borosilicate Glass Type I Class A
Support Material HDPE
Tipi di connettore Male luer lock
Area intersezionale 0.79cm3
Metodo di sterilizzazione 2N NaOH or 100% Ethanol