Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Flow Adapter Replacement Components for CHROMAFLEX™ Columns
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- HDPE Bed Support
- 20μm HDPE Bed Support
- 1.0cm, 2.5cm and 4.8cm options
- Case of 10
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.5 cm |
| Materiale | HDPE |