Learn More
DWK Life Sciences Pestello per pellet Kontes™ Pestle™ per microprovette
Codice prodotto. 13111074
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 ml
Materiale:
Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Polypropylene
RNase-, DNase-, pyrogen-free
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 13111074
Marca: DWK Life Sciences 95199119
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Pellet Pestle
  • Choose autoclavable polypropylene or RNase-, DNase-, pyrogen-free material (manufactured under M5.5 [Class 10,000] cleanroom conditions)
  • Individually wrapped
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Materiale Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Product Type Microprovette
Senza Dnasi
Capacità 0.05 once, 1.5 ml