Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Potter-Elvehjem Tissue Grinders
Codice prodotto. p-155723
Click to view available options
Capacità:
0.33 oz., 10mL
1.01 oz., 30mL
Graduazioni:
1 to 9mL
2 to 25mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17740888
Marca: DWK Life Sciences 8855100022
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With serrated PTFE pestle and graduated tube
  • Radial serrations on the lower portion of PTFE pestle deliver homogenate into cylindrical portion of tube
  • Stainless-steel pestle shaft
  • Graduations fused into the glass tube
  • Tubes and pestles are interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size 22
Diametro (sistema imperiale) albero 0.23 in.
Diametro (sistema metrico) albero 6mm
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Product Type Pestle and Graduated Tube
Graduazioni 2 to 25mL
Lunghezza (sistema imperiale) pestello 8.85 in.
Lunghezza pestello (sistema metrico) 225mm
Lunghezza (sistema imperiale) tubo 6.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) tubo 160mm
Capacità 1.01 oz., 30mL