Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Solid Borosilicate Glass Beads for Distillation Columns
Codice prodotto. p-89700
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
4 mm
5 mm
6 mm
Dimensione della confezione:
1lb
Pezzo
pezzi 3000
Codice prodotto. 17895981
Marca: DWK Life Sciences 135004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Resist attack by liquids or vapors
May be used as mixing beads, boiling stones, or packing
Order Info
Packed in 1 lb. boxes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass
Diametro (sistema metrico) 4 mm