Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Tooled Neck N-51A Borosilicate Glass Vials with Unattached Polyethylene Closure
Codice prodotto. p-311163
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 mL
12 mL
Altezza (sistema metrico):
45 mm
50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
21 mm
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
3.2 dr.
missing translation for 'unitSize'
pezzi 432
pezzi 864
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15374768
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 60975L3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Tooled neck OPTICLEAR™ vials are excellent for packaging drug products. Available in a range of capacities (4mL, 12mL, 20mL) in shelf packs of 72 .
  • Necks are tooled for an accurate fit with polyethylene closures
  • Vials and closures are supplied in both the pack and case quantities
  • Supplied with closed-bottom, two-piece closures
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
  • Options:
    • Capacity 4mL / 1 dram: Height 45mm, OD 15mm, Case of 864
    • Capacity 12mL / 3 drams: Height 50mm, OD 21mm, Case of 432
    • Capacity 20mL / 5 drams: Height 55mm, OD 27mm, Case of 216
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Classificazione B
    Colore Clear
    Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
    Materiale Borosilicate Glass
    Volume (sistema metrico) 12 mL
    Volume (sistema imperiale) 3.2 dr.
    Product Line Kimble
    Volume (sistema metrico) totale 12 mL
    Materiale chiusura Polyethylene
    Tipo di chiusura Open Bottom Stopper
    Altezza (sistema metrico) 50 mm
    Quantità 72 Pk.
    Certificazione/Conformità ASTM E438, USP Type I, Type I, Class B
    Tipo Vial