Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie™ Diabolo Hand Cleanser
Codice prodotto. 12691346
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12691346
Marca: Kimberly-Clark™ 9533
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Kimcare Industries™ DIABOLO Hand Cleanser has a balanced pH formula with emollients to reduce the risk of skin irritation and dry hands.
  • For general purpose hand cleansing
  • Cleans and cares for working hands
  • Balanced pH formula with emollients
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Cleanser
Colore Orange
Dimensioni (L x P x A) 24.4 x 17.23 x 13.2 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kimberly-Clark Professional hand cleanser dispenser
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.8 cm
Quantità 2 Pk.
Volume (sistema imperiale) 118.3 oz.
Volume (sistema metrico) 3.5 L