Learn More
Kimberly-Clark™ Kimcare Industrie™ Premier Hand Cleanser
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Green, lightly scented liquid gel hand cleanser
- Advanced formula removes heavy oil, grease, tar and most inks
- Contains Aloe Vera and other natural moisturisers to help nourish the skin
- Cost-effective solution
- For busy working environments
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Cleanser |
| Colore | Green |
| Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001 |
| Dimensioni (L x P x A) | 24.4 x 17.23 x 13.2 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for removing heavy oil, grease, tar and most inks. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kimberly-Clark Professional Hand Cleanser Dispenser |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.6 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 26.8 cm |
| Quantità | 2 Pk. |
| Volume (sistema imperiale) | 118.3 oz. |
| Vedi altri risultati |