Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette assorbenti piegate a Z Kimtech
Codice prodotto. 10144914 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 16
Artikelnummer. 10144914
missing translation for 'mfr': Kimberly-Clark™ 7506
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Alternative Produkte anzeigen
Progettati per essere resistenti, a basso rilascio di fibre e ideali per l'uso con sostanze chimiche. Per applicazioni con solventi, vernici e inchiostri. Confezionati in polybag antispruzzo idrorepellente per un accesso immediato ai panni mantenendoli igienicamente protetti.
  • Progettati appositamente per applicazioni impegnative che prevedono l'uso di solventi, inchiostri e vernici
  • Ideali per le attività di pulizia che richiedono materiali a basso rilascio di fibre o con sostanze chimiche
  • Che consenta di incrementare l'efficienza e la produttività e di ridurre i costi dei solventi e dei processi di pulizia
  • Confezionati in polybag antispruzzo e idrorepellente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Salviette assorbenti
Lunghezza (sistema imperiale) 15.74 in.
Lunghezza (sistema metrico) 51 cm
Larghezza (sistema imperiale) 15.74 in
Larghezza (sistema metrico) 40 cm
Materiale Carta
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 48 x 38 cm
Formato Folded
Da utilizzare con (applicazione) Attività di pulizia dove è necessario utilizzare sostanze chimiche o evitare di lasciare residui. Progettato per applicazioni critiche che prevedono l'uso di solventi, inchiostri e pitture
Sterilità Non sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt