Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Microfiber Polishing Cloths
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Dimensione della confezione:
25 PCS
pezzi 25
Descrizione
- Ideal for a variety of dry polishing tasks
- Packaged in a splash-proof, water-repellent polybag
- Reusable cloths
- Ideal in controlled areas like transport, healthcare and manufacturing
Specifica
Specifica
| Product Type | Polishing Cloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.4 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 39 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 15.4 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 39 cm |
| Materiale | Paper |
| Colore | Blu |
| Dimensioni (L x P) | 39 x 39 cm (15.4 x 15.4 in.) |
| Quantità confezione | 25/Box |
| Sterilità | Non sterile |