Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette detergenti in fibra Kimtech™
Codice prodotto. 11872150
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
38.5 x 35.1 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11872150
Marca: Kimberly-Clark™ 7624
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Salviette per la pulizia a secco di superfici e apparecchiature critiche. Le salviette per la pulizia Kimberly-Clark Professional™ KIMTECH PURE™ sono ideali per le industrie farmaceutiche, delle biotecnologie high-tech, dei dispositivi medicali e della trasformazione degli alimenti.
Confezionati in sacchetti in plastica antischizzi e idrorepellenti per avere subito accesso a una protezione igienica sul luogo di lavoro. Adatti per camere sterili ISO Classe 4 o superiore.
  • Colore bianco
  • 1 velo
  • Piegati in quattro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 14.96 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.96 in
Larghezza (sistema metrico) 35.1 cm
Materiale Paper
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 38.5 x 35.1 cm
Formato Quarter Fold
Da utilizzare con (applicazione) Una gamma di panni ad alte prestazioni, idonei per camere bianche a norma ISO di classe 4 o superiore
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile