Learn More
Kimtech™ Kimtech Opal Guanti ambidestri in nitrile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7236175
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 170
pezzi 200
Codice prodotto. 17367659
Marca: Kimtech™ 62880
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Senza polveri, ambidestri con bordino e polpastrelli testurizzati. L'assenza di lattice di gomma naturale e agenti vulcanizzanti riduce i rischi di reazioni cutanee legate ai guanti di TIPO I e IV.
  • Conformità garantita:- Prodotto di categoria III DPI certificato in conformità con il Regolamento (UE) n. 2016/425 e del Regolamento (UE) n. 2016/425, introdotto nella legislazione del Regno Unito e modificato, - EN ISO 374-1 Tipo B (KPT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche,- EN 374-4 Resistenza alla degradazione da agenti chimici,- EN ISO 374-5 Protezione da virus e microrganismi
  • Formulato senza Tiurami, Tiazoli, Guanidine, Carbammati e senza aggiunta di solfuro
  • Morbidi, comodi e facili da indossare
  • I polpastrelli testurizzati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
  • Colore scuro che migliora la concentrazione sull'attività
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 3
Certifications/Compliance (Europe) PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Micro Organism and Virus Protection
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore Dark Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 1.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.18 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size X-Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.05 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm