Learn More
Kimtech™ Kimtech A5 Tuta sterile da camera bianca
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11348041
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11348041
Marca: Kimtech™ 88806
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tuta da camera bianca sterile con innovativa tecnologia CLEAN-DON™
  • Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425- Certificazione Tipo 5 e 6- Certificato di conformità per lotto disponibile online- Certificato di sterilità per lotto disponibile online
  • Adatte all'uso in ambienti e laboratori con camere bianche sterili EU GMP ISO 5 Classe A, fornite con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
  • Con tecnologia avanzata CLEAN-DON™
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size 4X-Large
Materiale SMS
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Collared
Hood Type Unhooded
Tipo di chiusura Snap
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Sterile
Resistenza None
Certificazione/Conformità ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) EN 13034:2005 - Limited Splash Protection, EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection, CE CAT III, Category III PPE - CE Complex
Senza lattice
N. di tasche None