Learn More
Kimtech™ Guanti in nitrile ambidestri Kimtech™ G5 Sterling™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11722473
Click to view available options
Size:
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
Codice prodotto. 11722473
Marca: Kimtech™ 98189
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I guanti Kimtech™ G5 Sterling™ in nitrile offrono controllo della contaminazione a ridotto impatto ambientale per gli ambienti sensibili delle camere bianche.
  • Conformità garantita:
    • DPI di categoria III in conformità alla normativa (UE) 2016/425
    • EN ISO 374-1:2016 tipo C (K) protezione da schizzi di sostanze chimiche
    • EN 374-4:2003 resistenza alla degradazione da sostanze chimiche
    • EN ISO 374-5:2016 protezione da microrganismi e virus
    • Certificato di analisi disponibile online
  • Il nitrile è un materiale più robusto e sottile del lattice e offre una protezione certificata da un'ampia gamma di contaminanti, tra cui virus, microrganismi e schizzi di sostanze chimiche.
  • I guanti sono testati antistatici, ambidestri e di colore grigio.
  • Le punte antiscivolo delle dita migliorano l'impugnatura e la sensibilità tattile per processi più sicuri ed efficienti.
  • I polsini con bordino aggiungono resistenza ai guanti, riducendo il rischio di strappi e aumentandone la durata, e allo stesso tempo riducono il rischio di arrotolamento per indossare e sfilare i guanti con la massima facilità.
  • Non contengono lattice di gomma naturale, silicone o polvere, riducendo il rischio di irritazione della pelle per l'utilizzatore.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001; CE CAT III; Category III PPE - CE Complex
Colore Gray
Monouso Single-use
Finitura esterna Fingertip Textured
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Con bordino
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm