Learn More
Kimtech™ Kimtech M3 Mascherina per il viso pieghettata con lacci
Click to view available options
:
Includes: Soft Ties
Descrizione
- Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri per evitare la contaminazione
- Strato esterno in politilene a basso rilascio di fibre
- Senza lattice e silicone
- Per l'uso in camere bianche di classe ISO 3 o superiore
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleanroom Face Mask |
| Colore | White |
| Fastening Type | Ties |
| Materiale | Polyethylene |
| Size | Universal |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile | Pleated |
| Certificazione/Conformità | ISO 14001, ISO 9001, CE CAT I, Industrial Use Only |
| Monouso | Single-use |
| Efficienza filtro | 3.0 micron |
| Vedi altri risultati |