Learn More
Kimtech™ M3 Certified Sterile Pleat-Style Face Mask with Ties
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7161482
Click to view available options
Include:
23 cm (9 in.) Ties
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 11847531
Marca: Kimtech™ 62494
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sterile pleat-style masks with high bacterial and particle filtration, suitable for EU GMP ISO 5 Class A sterile cleanrooms. Latex- and silicone-free Kimtech™ M3 Certified Mask reduces contamination with a low-lint polyethylene film outer layer and Bicosof™ inner fabric.
  • Confezionati singolarmente
  • Mascherina per il viso sterile pieghettata con lacci Kimtech™ M3 62467, colore bianco, 18 cm (largh.), 10 x 20 mascherine (totale 200)
  • Eccellente efficienza filtrante su particelle e batteri per evitare la contaminazione
  • Strato esterno in politilene a basso rilascio di fibre
  • Senza lattice e silicone
Specifica
Product Type Cleanroom Face Mask
Colore Bianco
Fastening Type Ties
Materiale SMS, polipropilene
Size Standard
Sterilità Sterili
Stile Pieghettato
Certificazione/Conformità ISO 14001, ISO 9001, CE Simple, Industrial Use Only
Cleanroom Class Class 1 (ISO 3)
Monouso Single-use
Efficienza filtro 3.0 micron
Include 23 cm (9 in.) Ties
Senza lattice
Modello 62494
Dimensione del poro 0.1 μm (PFE), 3 μm (BFE)
Serie Kimtech™ M3 Sterile
Larghezza (sistema imperiale) 9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 cm