Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Pure W4 Wipers, 5 Packs x 100 White Cloths
Codice prodotto. p-200080451 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
30.4 x 30.4 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12685606
Marca: Kimberly-Clark™ 7605
Edge
Suitable for ISO Class 4 or higher cleanroom environments. Perfect for dry wiping critical equipment and surfaces in pharmaceutical, biotechnology, medical device and food processing industries. 30.4cm (W). Double bagged with case liner.
  • Perfetti per applicazioni di farmaceutica, biotecnologia, dispositivi medicali e industria alimentare
  • Adatti per camere bianche di Classe ISO 4 o superiore
  • Resistenti agli acidi, alle basi e ai solventi
  • Minimo il rilascio di fibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviettine
Lunghezza (sistema imperiale) 12.59 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32.7 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12.59 in
Larghezza (sistema metrico) 32.7 cm
Materiale Paper
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 30.4 x 30.4 cm
Quantità confezione 100 Sheets x 5 Bags (500 total)
Sterilità Non sterile