Learn More
Kinase buffer V (5X), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15484499
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
Codice prodotto. 15484499
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62045.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For cellular and molecular biology applications
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Formulation: 100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kinase buffer V (5X)
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formulazione 100mM MOPS, 50mM magnesium chloride, and 50mM manganese chloride, pH 7.4
For Research Use Only