Learn More
Kinematica Omogeneizzatore Polytron™ 2500E
Codice prodotto. 10785812
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10785812
Marca: Kinematica 11010055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Base di supporto
Requires
Generatori (venduti separatamente; vedere accessori Polytron)
Unità portatili che combinano qualità, praticità e prestazioni elevate per un'elaborazione rapida e riproducibile dei campioni garantendo l'uniformità tra i campioni
  • Controllo variabile della velocità
  • Per impieghi pesanti
  • Motore ad alta velocità e ad alte prestazioni
  • Supporto incluso
  • Il motore ad accelerazione graduale evita schizzi e le perdite di campione
  • Innesto rapido: consente di sostituire il generatore con una sola mano
  • Accetta un'ampia gamma di generatori Polytron in acciaio inox (in vendita separatamente)
Ideale per la polverizzazione di tessuti animali e vegetali, chicchi e semi, estrazioni dal suolo, estrazioni di DNA/RNA, preparazioni dei campioni Karl Fischer, scienze alimentari, tossicologia
Specifica
Tensione 230 V
Modello PT 2500 E