Learn More
Kinematica Polytron™ ST-P10/600 Homogenizer Stand
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ST-P10/600
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Plate stand for Polytron PT 10-35 GT
- Easy to use design-takes up less space
- Easy to clean anodized aluminum
Specifica
Specifica
| Product Type | Homogenizer Stand |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ST-P10/600 |