Learn More
Kinematica Aggregati per dispersione standard Polytron™
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Kinematica Polytron Standard Dispersing Aggregates, Bottom Type: Saw tooth, Diameter: 12 mm, For Use With: PT 1200 E, PT 1300 D and PT 2500 E, Length: 157 mm, Stainless Steel, Sample Volume: 2 to 250 mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Standard Dispersing Aggregate |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 2 to 250 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 157 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo di parte inferiore | Sawtooth |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E |