Learn More
Kinematica™ 12 mm W-Design Aggregate for Polytron™ for PT 1200 E, PT 1300 D and PT 2500E Homogenizers
Codice prodotto. 10059721
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
2 to 250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) unitSize
10059721 2 to 250 mL Pezzo
1 options
Codice prodotto. 10059721
Marca: Kinematica™ 11030060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Polytron™ PT 2500 E Stand Dispersion Unit.
  • W design prevents fibrous, stringy or solid samples from clogging aggregate
Specifications
  • Model: PT-DA 12/2WEC-E157
  • Length: 15.7cm (12 in.)
  • Volume: 2 to 250mL
  • Max. Tip Speed: 14 m/s
Applications
  • Dispersing fibrous, stringy or solid samples
  • All standard dispersing applications similar to EC aggregate
Specifica
Intervallo volume (sistema metrico) 2 to 250 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.7 cm
Modello PT-DA 12/2WEC-E157