Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher consumables designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, and Presto instruments.
Marca: Thermo Scientific™ 97002514
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher Plastics designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, Presto and Apex instruments. KingFisher instruments utilize disposable plastic plates and tip combs made of polypropylene, which are ideal for magnetic particle processing due to their low binding affinity for biomolecules. Both the yield and quality of the isolated protein or nucleic acid are significantly improved with special plates and tip combs designed for KingFisher systems.
Use With: Thermo Scientific™ KingFisher instruments, including KingFisher Apex, KingFisher Flex and KingFisher Presto.Specifica
96-well Comb | |
KingFisher 96 tip comb for KingFisher PCR magnets, 80 pcs (for Flex only) | |
80/Cs. |
96 Samples | |
KingFisher Flex only |
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.