Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Codice prodotto. p-4530021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KingFisher Apex
KingFisher Flex
Per l'uso con KingFisher Flex, Apex e Presto
Quantità:
100/Cs.
48/Cs.
50/Cs.
80/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 48
pezzi 50
pezzi 80
Codice prodotto. 16532452
Marca: Thermo Scientific™ 97002560
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher consumables designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, and Presto instruments.
Optimize your performance using Thermo Scientific™ KingFisher Plastics designed specifically for use with the KingFisher Flex, Duo Prime, Presto and Apex instruments. KingFisher instruments utilize disposable plastic plates and tip combs made of polypropylene, which are ideal for magnetic particle processing due to their low binding affinity for biomolecules. Both the yield and quality of the isolated protein or nucleic acid are significantly improved with special plates and tip combs designed for KingFisher systems.
Use With: Thermo Scientific™ KingFisher instruments, including KingFisher Apex, KingFisher Flex and KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato 96-well Comb
Capacità 96 Samples
Descrizione KingFisher Apex 96 PCR tip comb (for Apex only)
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) KingFisher Apex
Quantità 50/Cs.
Periodo di garanzia limitato: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.