Learn More
Kininogen 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
259.00€ - 391.00€
Specifica
| Antigene | Kininogen 1 |
|---|---|
| Diluizione | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applicazioni | ELISA |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18659951
|
Novus Biologicals
NBP2-98281-100ul |
100 μg |
391.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18642534
|
Novus Biologicals
NBP2-98281-50ul |
50 μg |
259.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Kininogen 1 Polyclonal antibody specifically detects Kininogen 1 in Mouse samples. It is validated for ELISASpecifica
| Kininogen 1 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Immunology | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 3827 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Kininogen 1 (Accession#: NP_001095882.1; Glu 21-Ser 480) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |