Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kipp Dispenser
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Kipp Dispenser |
| Volume (sistema metrico) | 10 mL |
| Include | Bottle |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni filo | GL 29/32 |