Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Kipp Dispenser Head
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Kipp Dispenser Head |
| Materiale | Duran Tubing |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Kipp dispenser |
| Include | Cone NS 29/32 |
| Quantità | 1 Pack |
| Dimensioni filo | NS 29/32 |