Learn More
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispenser Heads
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 mL
5 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dispenser heads for Kipp dispensers
- With cone NS 29/32
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Glass |
| Giunto rastremato standard | NS 29/32 |