Learn More
LNI Swissgas Kit Service for NG SIRIO 10 L
Codice prodotto. 17832049 Sfoglia Tutto LNI Swissgas Prodotti
Click to view available options
Tipo:
PM Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17832049
Marca: LNI Swissgas 6930.00.195
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Kit service 8000 h for NG SIRIO 10L.
  • To be carried out by trained service engineer every 16000 hours or 4 years.
Specifica
Tipo PM Kit