Learn More
Kjeldahl Copper Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Equivalent Of 0.1g CuSO4, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10395850 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 Tablets
500 Tablets
Dimensione della confezione:
1000 TAB
500 TAB
Codice prodotto. 10395850
Marca: Fisher Chemical K/0120/80
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Kjeldahl Copper Catalyst Tablets, Technical, Contains 1g Na2SO4 And Equivalent Of 0.1g CuSO4, Fisher Chemical, Quantity: 1000 tablets, Blue-White, MDL Number: 147336, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 147336
Specifica
Colore Blue-White
Imballaggio Plastic powder jar
Quantità 500 Tablets
Forma fisica Solid