Learn More
Kjeldahl Copper Catalyst Tablets, Technical, Contains 5g K2SO4 And Equivalent Of 0.1g CuSO4, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10447260 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
1000tablets, Plastic powder jar
Codice prodotto. 10447260
Marca: Fisher Chemical K/0125/81
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Kjeldahl Copper Catalyst Tablets, Technical, Contains 5g K2SO4 And Equivalent Of 0.1g CuSO4, Fisher Chemical, Blue-White, Quantity: 1000 tablets, MDL Number: 147336, Packaging: Plastic powder jar, Physical Form: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Blue-White
Imballaggio Plastic powder jar
Numero MDL 147336
Quantità 1000 Tablets
Forma fisica Solid
Identificativo prodotto
  • Kjeldahl catalyst tablets Copper
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene:
Correzione del contenuto del prodotto