Learn More
Kjeldahl Sodium Hydroxide/Sodium Thiosulfate Solution, Technical, for Kjel-Foss Automatic Nitrogen Analyser, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
Specifica
Specifica
| Numero MDL | 60749 |
| Quantità | 5 L |
| Imballaggio | Plastic container |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Kjeldhal Sodium hydroxide/sodium thiosulfate solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.