Learn More
Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Codice prodotto. p-44025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 10438552
Marca: Thermo Scientific Acros 243920010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-49-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
CAS 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6
Quantità 1 kg
Numero MDL MFCD00147338
Imballaggio Flacone in plastica
Identificativo prodotto
  • Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.