Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Veline facciali Kleenex™ in fibra vergine al 100%
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6838017
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
21 x 20 cm
21.5 x 18.6 cm
Quantità confezione:
1080/conf.
Confezione da 100
Dimensione della confezione:
21 SET
pezzi 12
Codice prodotto. 11725383
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 8835
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Morbidezza e prestazioni affidabili garantite da Kleenex™, per bagni di uffici e hotel che desiderano mantenere una certa immagine. Le salviette per il viso Kimberly Clark Professional™ Kleenex™ contribuiscono a mantenere tale immagine, promuovendo al contempo l'igiene degli utenti e la cura della persona.
  • Qualità Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette per il viso
Lunghezza (sistema imperiale) 14.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 24.8 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità FSC certified
Colore White
Dimensioni (L x P) 21.5 x 18.6 cm
Formato Standard
Da utilizzare con (applicazione) Offices, Fitness Clubs, Hotels, Large Offices, Contract Cleaners, Washrooms
Quantità confezione Confezione da 100
Strato 2-ply