Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Standard Roll Toilet Tissue
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10797724
Click to view available options
Strato:
2-ply
3-ply
Quantità confezione:
6 x 6 Rolls x 350 Sheets
6 x 6 Rolls x 600 Sheets
8 x 8 Rolls x 350 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 64
Codice prodotto. 10797724
Marca: Kimberly-Clark™ 8442
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides the comfort of home. Kleenex™ Standard Roll Toilet Tissue dissolves in cold water and will not clog drains.
  • Super-white, perforated and hygienic
  • Soft and absorbent
  • Dissolves in cold water so that the sewer pipes will not clog up
  • Perforation allows economical consumption, suitable for cost savings and reducing the amount of waste.
  • ISO 14001, ISO 9001 and FSC certified
  • Guaranteed responsible manufacturing processes and high quality
  • Ideal for washrooms in office buildings and hotels that value a noble image
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Toilet Tissue Roll
Lunghezza (sistema imperiale) 4.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 12 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 9.5 cm
Materiale Paper
Certificazione/Conformità ISO 14001, ISO 9001, EU Ecolabel and FSC certified
Colore White
Dimensioni (L x P) 12 x 9.5 cm (4.7 x 3.7 in.)
Formato Standard perforated roll
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for washrooms in office buildings and hotels, which put on a noble image value
Quantità confezione 8 x 8 Rolls x 350 Sheets
Strato 2-ply