missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KleenGuard™ G80 Neoprene/Latex Chemical Resistant Gloves

Codice prodotto. p-8854001
Click to view available options
Size:
Large
Medium
Small
X-Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15346738

Marca: KleenGuard™ 38741

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

G80 gloves have a natural rubber latex construction covered in neoprene to give a high resistance to acids, alkalis, oils and solvents. Ideal for removing paint, sealants and residues from a surface or degreasing machinery with a strong solvent.

  • Neoprene over natural rubber latex construction with cotton flock lining for comfort and perspiration absorption
  • High resistance to acids, oils, solvents and alkalis
  • Meets the EN 374-AKL standard and has a high level of dexterity, per EN420:2003 standard
  • Not suitable for those with Type 1 latex allergies

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) EN 420:2003, EN 374
Applicazioni Industrial
Colore Blue, Yellow
Latex Free No
Materiale Neoprene, Latex
Product Type Chemical-resistant Gloves
Size Small
Spessore (sistema imperiale) 27.5 mil
Spessore (sistema metrico) 0.69 mm
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES AKL
Stile polso guanto Straight
Grip Design Textured Fingertips
Materiale rivestimento interno Cotton Flock
Rivestimento interno Lined
Modello 38741
Serie Kleenguard™ G80
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato