Learn More
KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11735054
Click to view available options
Lens Coating:
Anti-fog
UV-treated
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11735054
Marca: KleenGuard™ 25654
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows you to provide stylish, yet economical eye protection for yourself and your team. KleenGuard™ Jackson Safety™ V20 Purity Eyewear features padded temples for enhanced comfort.
  • Complies with: EN166:2001 1F for safety
  • Complies with: EN166:2001 level F for impact resistance
  • Complies with: EN166:2001 class 1 for optical clarity
  • 99% UVA/UVB protection
  • Comfortable to wear for long periods
  • Economical eye protection for workers and visitors
Specifica
Certificazione/Conformità EN166:2001 1F for safety, EN166:2001 level F for impact resistance and EN166:2001 class 1 for optical clarity.
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Clear
Product Type Safety Eyewear
Da utilizzare con (applicazione) Basic eye protection while keeping costs down, keeping lenses clear and free from condensation during temperature or humidity changes
N. per confezione 12 Pk.
Peso (sistema metrico) 0.264 kg
Materiale Plastic
Monouso Reusable
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Plastic
UV Protection UV400
Frame Type Frameless