Learn More
KleenGuard™ A40 Light Duty Overboots
Click to view available options
:
Size: Universal
Descrizione
- Single-use light duty overboots
- Ideal for keeping footwear clean and covered
- Reduce contamination in food processing and light industrial areas
- PPE Category I - CE Simple
Specifica
Specifica
| Size | Universal |
| Materiale | Polyethylene |
| Latex Free | Yes |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo di chiusura | Elastic with Ties |
| Tipo di suola | Anti-slip |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Processing, Light Industrial |
| Vedi altri risultati |