Learn More
Tocris Bioscience™ KN-93
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001224
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
Codice prodotto. 30001224
Marca: Tocris Bioscience™ 1278/1
CaM kinase II inhibitor; also K+ channel blocker (KV)
Potent, cell permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50 = 0.37 μM). Also a direct extracellular open channel blocker of voltage-gated potassium channels (IC50 = 307 nM for KV1.5) and abolishes IKr in ventricular myocytes (IC50 = 102.6 nM) independently of CaM kinase II inhibition.
Water soluble form and Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico KN-93
CAS 139298-40-1
Quantità 1 mg
Formula molecolare C26H29ClN2O4S
Peso formulazione 501.04
Purezza >98%
Peso molecolare 501.038